Imprimer
Aldéhyde propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propanal
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22133.0100 8.22133.1000 8.22133.9020 8.22133.9045
8.22133.0100EA 27.1 EUR
8.22133.0100 8.22133.1000 8.22133.9020 8.22133.9045
Aldéhyde propionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aldéhyde propionique
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 48
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.811 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07915
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -81 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 47 - 48 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 343 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Refractive Index 1.365 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 21 %(V)
Density 0.797 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 175 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid