Imprimer
Aldéhyde propionique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propanal
220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 38.1 EUR
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Aldéhyde propionique 99+%
Aldéhyde propionique
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.798 g/cm³
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07915
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA