Valéraldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aldéhyde valérique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₀O Poids moléculaire: 86.13 g/mol Point d'ébullition: 103 Point de fusion: –92 °C Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 7 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007026 Numéro CAS: 110-62-3 EINECS: 203-784-4 UN: 2058 ADR: 3 II Indice Merck: 12,10040 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | -92 °C |
Molar Mass | 86.13 g/mol |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 36 hPa (20 °C) |
Flash Point | 7 °C |
Refractive Index | 1.3942 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 6.8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 205 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...