Imprimer
Dessiccateurs, avec couvercle
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
65805 65810 65815
BRND65805EA 165 EUR
BRND65805 BRND65810 BRND65815
Dessiccateurs, avec couvercle
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Dessiccateurs avec couvercle en polycarbonate, base en PP et plateau de dessiccation. Bouchon de ventilation avec vanne anti-retour dans le couvercle. Joint entre le couvercle et la base : joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK), comprimé sous vide.
  • Outil léger et facile à manipuler