Imprimer
Dessiccateurs, avec bouton Bouchons d'oreilles jetables, E-A-RSoft™
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
65043 65038 65031
BRND65043EA 557 EUR
BRND65043 BRND65038 BRND65031
Dessiccateurs, avec bouton Bouchons d'oreilles jetables, E-A-RSoft™
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
En verre borosilicaté 3.3 avec brides plates rodées avec précision.
  • Fond circulaire martelé
  • Stabilité accrue qui empêche les fissures
  • Couvercle à bouton interchangeable
Certifications: DIN 12491