Valéraldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aldéhyde valérique
Formule:
C₅H₁₀O Poids moléculaire: 86.13 g/mol Point d'ébullition: 103 °C (760 mmHg) Point de fusion: –92 °C Densité: 0.807 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007026 Numéro CAS: 110-62-3 EINECS: 203-784-4 UN: 2058 ADR: 3 II Indice Merck: 12,10040 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3925 to 1.3975 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Free acid | ≤1.5 % |