Imprimer
Aldéhyde pélargonique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nonanal
A15908.22 A15908.36
A15908.22EA 79.5 EUR
A15908.22 A15908.36
Aldéhyde pélargonique ≥97%
Aldéhyde pélargonique
Purity: 97% CAS No.: 124-19-6 Molecular Formula: CH3(CH2)7CHO Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 79-81°/12mm Beilstein Reference: 1236701 MDL No.: MFCD00007030
Formule: C₉H₁₈O
Poids moléculaire: 142.24 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.825
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
EINECS: 204-688-5