Imprimer
Hexanal ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aldéhyde caproïque
A16265.22 A16265.36
A16265.22EA 47.9 EUR
A16265.22 A16265.36
Hexanal ≥98%
Hexanal
Purity: 98% CAS No.: 66-25-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO Formula Weight: 100.16 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -56° Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 506198 Merck Reference: 14,1760 UN No.: 1207 MDL No.: MFCD00007027
Formule: C₆H₁₂O
Poids moléculaire: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.834
Point éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007027
Numéro CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,01766