2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Formule:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Poids moléculaire: 197.07 g/mol Point d'ébullition: 66…67 °C (18 mmHg) Densité: 1.270 Point éclair: 61 °C (142 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000214 Numéro CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 2810 ADR: 6.1 II |