2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
Formule:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Poids moléculaire: 197.07 g/mol Point d'ébullition: 66…67 °C (18 mmHg) Densité: 1.28 g/cm³ Point éclair: 61 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000214 Numéro CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |