Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 811 EUR
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone ≥97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Formule: BrH₂CC(O)CF₃
Point d'ébullition: 85…87 °C
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 1,822
Point éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039237
Numéro CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3,II