Imprimer
1-Bromo-5-chloropentane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
221210050 221210250 221211000
ACRO221210050EA 34.2 EUR
ACRO221210050 ACRO221210250 ACRO221211000
1-Bromo-5-chloropentane 98%
1-Bromo-5-chloropentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Point d'ébullition: 210…212 °C (760 mmHg)
Densité: 1,4 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001016
Numéro CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4826 to 1.4846 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %