Imprimer
1-Bromo-2-chloroéthane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
214181000 214185000
ACRO214181000EA 65.9 EUR
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroéthane 98%
1-Bromo-2-chloroéthane
Formule: BrH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 106…107 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,73 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000962
Numéro CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %