1,2-Dibromotétrachloroéthane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
BrCl₂CCBrCl₂ Poids moléculaire: 325.64 g/mol Point d'ébullition: 222 Point de fusion: 220…222 °C Densité: 2.71 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000780 Numéro CAS: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |