3-Bromobutanone ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
Stabilisé avec Magnesium oxyde < 1 %
Stabilized with
Purity: 97%
CAS No.: 814-75-5
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.01
Flash Point:
Formule:
H₃CC(O)BrCHCH₃ Point d'ébullition: 69…70 °C (70 mmHg) Densité: 1,438 Point éclair: >100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013538 Numéro CAS: 814-75-5 EINECS: 212-404-6 UN: 2922 ADR: 8,II |