Imprimer
Tétrabromure de carbone, (max. 6% H₂O) 98% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Carbon tetrabromide
L00821.14 L00821.22 L00821.36
L00821.14EA 45.7 EUR
L00821.14 L00821.22 L00821.36
Tétrabromure de carbone, (max. 6% H₂O) 98% (poids sec)
Tétrabromure de carbone
Purity: 98% CAS No.: 558-13-4 Molecular Formula: CBr4 Formula Weight: 331.63 Melting Point: 90-95° Boiling Point: 190° UN No.: 2516 MDL No.: MFCD00000117
Formule: Br₄C
Poids moléculaire: 331.63 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 3.420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000117
Numéro CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1 III