Imprimer
Tétrabromure de carbone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
325150050 325151000 325155000
ACRO325150050EA 60.6 EUR
ACRO325150050 ACRO325151000 ACRO325155000
Tétrabromure de carbone 98%
Tétrabromure de carbone
Formule: Br₄C
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…93 °C
Densité: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000117
Numéro CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer