Imprimer
Bromoéthane zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromic ether, Hydrobromic ether
MQ200
8.00871.0250 8.00871.1000
8.00871.0250EA 32.1 EUR
8.00871.0250 8.00871.1000
Bromoéthane zS, Sigma-Aldrich®
Bromoéthane
Formule: BrH₂CCH₃
Poids moléculaire: 108.97 g/mol
Point d'ébullition: 38.4
Point de fusion: –118 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000232
Numéro CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,03807
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9 g/l (20 °C)
Melting Point -118 °C
Molar Mass 108.96 g/mol
Boiling Point 37 - 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 510 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.4236 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6.7 - 11.3 %(V)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials