Imprimer
Bromoéthane 99+%, extra_pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromic ether, Hydrobromic ether
330350050 330351000
ACRO330350050EA 30.2 EUR
ACRO330350050 ACRO330351000
Bromoéthane 99+%, extra_pure
Bromoéthane
Formule: BrH₂CCH₃
Poids moléculaire: 108.97 g/mol
Point d'ébullition: 38.4
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1.46 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000232
Numéro CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,03807
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.0005 % (as HBr)