Imprimer
Bromoéthane 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
154210010 154215000 154210025
ACRO154210010EA 115 EUR
ACRO154210010 ACRO154215000 ACRO154210025
Bromoéthane 98%, pur
Bromoéthane
Formule: BrH₂CCH₃
Point d'ébullition: 38,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1,46 g/cm³
Point éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000232
Numéro CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,03807
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %