Imprimer
Bromo-2-propane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01668.0250 8.01668.1000
8.01668.0250EA 33.3 EUR
8.01668.0250 8.01668.1000
Bromo-2-propane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromo-2-propane
Formule: H₃CBrCHCH₃
Point d'ébullition: 59 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000147
Numéro CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,05230
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.18 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 59 - 60 °C
Vapor Pressure 224 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.4252 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.6 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)