Bromo-2-propane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-26-3
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 19°(66°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.310
Refractive Index: 1.4255
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -89°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 741852
Merck Reference: 14,5210
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000147
Formule:
H₃CBrCHCH₃ Point d'ébullition: 59…60 °C Point de fusion: –89 °C Densité: 1,310 Point éclair: 19 °C (66 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000147 Numéro CAS: 75-26-3 EINECS: 200-855-1 UN: 2344 ADR: 3,II Indice Merck: 14,5210 |