2-Bromononane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 2216-35-5
Molecular Formula: C9H19Br
Formula Weight: 207.16
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 208-209°
MDL No.: MFCD00017865
Formule:
H₃CBrCH(CH₂)₆CH₃ Poids moléculaire: 207.15 g/mol Point d'ébullition: 208…209 °C Densité: 1.081 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017865 Numéro CAS: 2216-35-5 EINECS: 218-688-8 |