2,3-Dibromobutane (±) + méso 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5408-86-6
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5126
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1718916
MDL No.: MFCD00000146
Formule:
H₃C(BrCH)₂CH₃ Point d'ébullition: 166…167 °C Point de fusion: –24 °C Densité: 1,760 Point éclair: 123 °C (253 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000146 Numéro CAS: 5408-86-6 EINECS: 226-476-1 UN: 2810 |