1-Bromopropane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Solvent 38, n-Propyl bromide
Purity: 99%
CAS No.: 106-94-5
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -110°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 505936
Merck Reference: 14,7845
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000254
Formule:
BrH₂CCH₂CH₃ Poids moléculaire: 122.99 g/mol Point d'ébullition: 70…71 °C Point de fusion: –110 °C Densité: 1.353 Point éclair: 21 °C (70 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000254 Numéro CAS: 106-94-5 EINECS: 203-445-0 UN: 2344 ADR: 3 II Indice Merck: 12,08030 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...