Imprimer
1-Bromopentadécane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L07618.09 L07618.18
L07618.09EA 62.9 EUR
L07618.09 L07618.18
1-Bromopentadécane ≥97%
1-Bromopentadécane
Purity: 97% CAS No.: 629-72-1 Molecular Formula: CH3(CH2)14Br Formula Weight: 291.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4608 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 159-160°/5mm Beilstein Reference: 1744553 MDL No.: MFCD00000229
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
Point d'ébullition: 159…160 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1,005
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000229
Numéro CAS: 629-72-1
EINECS: 211-104-2