Imprimer
1-Bromononane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Nonyl bromide
A10577.14 A10577.22 A10577.36
A10577.14EA 43.4 EUR
A10577.14 A10577.22 A10577.36
1-Bromononane ≥99%
1-Bromononane
Purity: 99% CAS No.: 693-58-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8Br Formula Weight: 207.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 1733632 MDL No.: MFCD00000278
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Poids moléculaire: 207.15 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.086
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000278
Numéro CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2