Imprimer
1-Bromononane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Nonyl bromide
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 43.8 EUR
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromononane 97%
1-Bromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Poids moléculaire: 207.15 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -29
Densité: 1.08 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000278
Numéro CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes