1-Bromohexane zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Hexyl bromide
MQ200
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 165.07 g/mol Point d'ébullition: 155 Point de fusion: –85 °C Densité: 1.167 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 47 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000271 Numéro CAS: 111-25-1 EINECS: 203-850-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 165.07 g/mol |
Boiling Point | 154 - 158 °C |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 47 °C |
Refractive Index | 1.4478 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.18 g/cm3 (20 °C) |