1,9-Dibromononane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nonamethylene dibromide
Purity: 97%
CAS No.: 4549-33-1
Molecular Formula: C9H18Br2
Formula Weight: 286.06
Flash Point:
Formule:
BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br Poids moléculaire: 286.05 g/mol Point d'ébullition: 285…288 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1.410 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000279 Numéro CAS: 4549-33-1 EINECS: 224-913-0 |