Imprimer
1,9-Dibromononane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nonamethylene dibromide
112870050 112870250
ACRO112870050EA 44.4 EUR
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromononane 97%
1,9-Dibromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Poids moléculaire: 286.05 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.40 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000279
Numéro CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)