Imprimer
1,6-Dibromohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexamethylen dibromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02921.0250 8.02921.9015
8.02921.0250EA 92.9 EUR
8.02921.0250 8.02921.9015
1,6-Dibromohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Poids moléculaire: 243.97 g/mol
Point d'ébullition: 243
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000272
Numéro CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 243.96 g/mol
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5066 (20 °C, 589 nm)
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)