Imprimer
1,5-Dibromopentane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
155990010 155992500
ACRO155990010EA 378 EUR
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibromopentane 97%
1,5-Dibromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1,68 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000268
Numéro CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %