Imprimer
1,4-Dibromobutane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11669.09 A11669.22 A11669.36
A11669.09EA 31.3 EUR
A11669.09 A11669.22 A11669.36
1,4-Dibromobutane ≥98%
1,4-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 110-52-1 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 131°(267°F) Refractive Index: 1.5186 Melting Point: -20° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 1071199 MDL No.: MFCD00000261
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Point d'ébullition: 194…196 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,820
Point éclair: 131 °C (267 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000261
Numéro CAS: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III