1,3-Dibromopropane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-64-8
Molecular Formula: C3H6Br2
Formula Weight: 201.90
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.99
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 635662
Merck Reference: 14,9713
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000255
Formule:
BrH₂CCH₂CH₂Br Point d'ébullition: 167 °C Point de fusion: –34 °C Densité: 1,99 Point éclair: 54 °C (130 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000255 Numéro CAS: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3,III Indice Merck: 14,9713 |