Imprimer
1,3-Dibromobutane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24123.14 B24123.22
B24123.14EA 32 EUR
B24123.14 B24123.22
1,3-Dibromobutane ≥98%
1,3-Dibromobutane
Purity: 98% CAS No.: 107-80-2 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: None Refractive Index: 1.5095 Boiling Point: 173-176° Beilstein Reference: 1731231 MDL No.: MFCD00000152
Formule: BrH₂CCH₂BrCHCH₃
Point d'ébullition: 173…176 °C
Densité: 1,789
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000152
Numéro CAS: 107-80-2
EINECS: 203-520-8