Imprimer
1,2-Dibromoéthane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethylène bromure
A12766.0B A12766.30
A12766.0BEA 161 EUR
A12766.0B A12766.30
1,2-Dibromoéthane ≥99%
1,2-Dibromoéthane
Purity: 99% CAS No.: 106-93-4 Molecular Formula: C2H4Br2 Formula Weight: 187.87 Flash Point: None Refractive Index: 1.5385 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,3796 UN No.: 1605 MDL No.: MFCD00000233
Formule: BrH₂CCH₂Br
Poids moléculaire: 187.86 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 2.179
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000233
Numéro CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,03830