1,2-Dibromoéthane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethylène bromure
Formule:
BrH₂CCH₂Br Poids moléculaire: 187.86 g/mol Point d'ébullition: 131…132°C (760mmHg) Point de fusion: 9…10°C Densité: 2.173 Point éclair: >104°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000233 Numéro CAS: 106-93-4 EINECS: 203-444-5 UN: 1605 ADR: 6.1 I Indice Merck: 13,03830 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | clear colorless to light yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5% |
Refractive index | 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm) |