Imprimer
1,2-Dibromobutane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B20356.30 B20356.18
B20356.30EA 201 EUR
B20356.30 B20356.18
1,2-Dibromobutane ≥98%
1,2-Dibromobutane
Purity: 98% CAS No.: 533-98-2 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5141 Melting Point: -65° Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1731380 Merck Reference: 14,1566 MDL No.: MFCD00000157
Formule: BrH₂CBrCHCH₂CH₃
Point d'ébullition: 166…167 °C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,789
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000157
Numéro CAS: 533-98-2
EINECS: 208-581-4
Indice Merck: 14,1566