Imprimer
1,10-Dibromodécane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 73.1 EUR
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromodécane 97%
1,10-Dibromodécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Point d'ébullition: 160 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 25…30 °C
Densité: 1,34 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000222
Numéro CAS: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %