Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 147 EUR
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène 98+%, pur
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 207 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,973 g/cm³
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,09360
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %