Gel de silice sachet: 4 x 7 cm dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: > 1000 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 |
Résultats des tests de spécification
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) | ≥ 20 % |
Loss on drying (140°C, 3 h) | ≤ 10 % |
Water Absorption | 250 g/kg (20 °C) |