Gel de silice, en granulés 1 - 3 mm agent dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Dessiccatif adapté aux dessiccateurs pour éliminer l'eau et pour sécher la plupart des gaz et des liquides (hormis les gaz très acides et basiques, les solvants organiques ou les liquides alcalins). Ce produit contient des sels de fer comme indicateur. La couleur passe de l'orange à l'incolore à environ 7/10 g de H2O/100 g de gel de silice adsorbé. La régénération peut être effectuée aussi souvent que nécessaire à 130 - 140 °C dans une étuve de séchage durant trois heures.
- Non-toxique
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60,08 g/mol Point de fusion: > 1000 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 |
Résultats des tests de spécification
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) | ≥ 25.0 % |
Loss on drying (140 °C) | ≤ 2.0 % |
Bulk density | about 70 |