Imprimer
Gel de silice 1 - 4 mm Drying_agent, with moisture indicator_brown gel, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 0 EUR
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
Gel de silice 1 - 4 mm Drying_agent, with moisture indicator_brown gel, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4