Nitrate de zinc (II) hexahydraté ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formule:
ZnN₂O₆·6H₂O Point de fusion: ∼36 °C Densité: 2,07 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149889 Numéro CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,10144 |