Imprimer
Nitrate de zinc (II) hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de zinc hexahydraté, Zinc nitrate hexahydraté, Zinc (II) nitrate hexahydraté, Nitrate de zinc (II) à 6 molécules d'eau
11136.18 11136.30
11136.18EA 294 EUR
11136.18 11136.30
Nitrate de zinc (II) hexahydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Purity: 99.998% CAS No.: 10196-18-6 Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O Formula Weight: 297.47 (189.38anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.07 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 36° Merck Reference: 14,10144 UN No.: 1514 MDL No.: MFCD00149889
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
Poids moléculaire: 297.49 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼36 °C
Densité: 2.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149889
Numéro CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,10144