Imprimer
Nitrate de zinc (II) hexahydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de zinc hexahydraté, Zinc nitrate hexahydraté, Zinc (II) nitrate hexahydraté, Nitrate de zinc (II) à 6 molécules d'eau
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 119 EUR
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Nitrate de zinc (II) hexahydraté 98%, très pur
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
Point d'ébullition: ? 105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149889
Numéro CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 12,10273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm