Imprimer
Néodyme (III) nitrate hexahydraté ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de néodyme (III) hexahydraté, Trinitrate de néodyme à 6 molécules d'eau, Trinitrate de néodyme hexahydraté
12912.18 12912.30
12912.18EA 105 EUR
12912.18 12912.30
Néodyme (III) nitrate hexahydraté ≥99.9%
Néodyme (III) nitrate hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 16454-60-7 Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O Formula Weight: 438.34 (330.25anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic pH: 3.0-4.0 Melting Point: ca 40° Merck Reference: 14,6450 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149799
Formule: N₃NdO₉·6H₂O
Poids moléculaire: 438.35 g/mol
Point de fusion: ∼40 °C
Densité: 2.265 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149799
Numéro CAS: 16454-60-7
EINECS: 233-153-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III