Imprimer
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lanthane trinitrate hexahydraté
61520-100G 61520-500G
61520-100GEA 246 EUR
61520-100G 61520-500G
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
Poids moléculaire: 433.01 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (déc.)
Point de fusion: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,05363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm