Imprimer
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44346.14 44346.22 44346.36
44346.14EA 114 EUR
44346.14 44346.22 44346.36
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,5363